N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957683-1G
APOSOR957683-1GEA
502
EUR
APOSOR957683-1G
N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 98%
N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₇H₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04151187 CAS-Nummer: 71290-40-9 |