N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dofetilide Impurity 15
OR957684-1G
APOSOR957684-1GEA
114
EUR
APOSOR957684-1G
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 95%
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₇H₉NO₃S Molecular Weight: 187,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00720883 CAS-Nummer: 51767-39-6 |