N-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957685-1G
APOSOR957685-1GEA
458
EUR
APOSOR957685-1G
N-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide 95%
N-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02293384 CAS-Nummer: 16323-09-4 |