2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957691-1G
APOSOR957691-1GEA
671
EUR
APOSOR957691-1G
2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01662155 CAS-Nummer: 3336-34-3 |