3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957693-1G
APOSOR957693-1GEA
364
EUR
APOSOR957693-1G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 95%
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 198,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17000220 CAS-Nummer: 1243284-44-7 |