4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957701-1G
APOSOR957701-1GEA
261
EUR
APOSOR957701-1G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol 95%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04126174 CAS-Nummer: 25877-46-7 |