N,N-Diethyl-4-hydroxybenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957704-1G
APOSOR957704-1GEA
538
EUR
APOSOR957704-1G
N,N-Diethyl-4-hydroxybenzamide 95%
N,N-Diethyl-4-hydroxybenzamide
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01120247 CAS-Nummer: 79119-31-6 |