N,N-Diethyl-3-hydroxybenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957705-1G
APOSOR957705-1GEA
538
EUR
APOSOR957705-1G
N,N-Diethyl-3-hydroxybenzamide 95%
N,N-Diethyl-3-hydroxybenzamide
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11130615 CAS-Nummer: 15789-04-5 |