Ethyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957711-1G
APOSOR957711-1GEA
538
EUR
APOSOR957711-1G
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate 95%
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204303 CAS-Nummer: 148527-38-2 |