tert-Butyl 3-hydroxybenzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957743-1G
APOSOR957743-1GEA
207
EUR
APOSOR957743-1G
tert-Butyl 3-hydroxybenzoate 96%
tert-Butyl 3-hydroxybenzoate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09953071 CAS-Nummer: 57704-54-8 |