4-Ethoxy-3-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957779-1G
APOSOR957779-1GEA
632
EUR
APOSOR957779-1G
4-Ethoxy-3-nitrophenol 95%
4-Ethoxy-3-nitrophenol
Formel:
C₈H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111049 CAS-Nummer: 1394969-99-3 |