8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR957970-250MG
APOSOR957970-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR957970-250MG
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18072715 CAS-Nummer: 69214-34-2 |