5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR957999-250MG
APOSOR957999-250MGEA
82.8
EUR
APOSOR957999-250MG
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine 97+%
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Molecular Weight: 251,91 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16606298 CAS-Nummer: 1193116-74-3 |