(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958017-1G
APOSOR958017-1GEA 647 EUR
APOSOR958017-1G
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072722
CAS-Nummer: 10336-29-5