2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dichloropyridin-2-ol, 5,6-Dichloro-2(1H)-pyridinone
OR958310-250MG
APOSOR958310-250MGEA 575 EUR
APOSOR958310-250MG
2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 163,989 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16610775
CAS-Nummer: 24525-63-1