4-Indolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9584-25G
APOSOR9584-25GEA
115
EUR
APOSOR9584-25G
4-Indolcarbonsäure 98%
4-Indolcarbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Schmelzpunkt: 207…214 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009739 CAS-Nummer: 2124-55-2 |