6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methylbenzo[d]thiazole-2-thiol
OR958424-1G
APOSOR958424-1GEA 56.7 EUR
APOSOR958424-1G
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole 95%
6-Methyl-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₈H₇NS₂
Molecular Weight: 181.278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774732
CAS-Nummer: 2268-79-3