5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine
OR9588-5G
APOSOR9588-5GEA 151 EUR
APOSOR9588-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molecular Weight: 147,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068115
CAS-Nummer: 14389-12-9