2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzofuran-7-amine
OR958944-1G
APOSOR958944-1GEA
84.1
EUR
APOSOR958944-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109313 CAS-Nummer: 13414-56-7 |