cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959262-100G
APOSOR959262-100GEA
40.6
EUR
APOSOR959262-100G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067706 CAS-Nummer: 7506-66-3 |