3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-5-bromopicolinonitrile
OR959411-5G
APOSOR959411-5GEA
150
EUR
APOSOR959411-5G
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molecular Weight: 198.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375025 CAS-Nummer: 573675-27-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |