3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959435-1G
APOSOR959435-1GEA
270
EUR
APOSOR959435-1G
3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine 97%
3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21609701 CAS-Nummer: 1289193-56-1 |