3-Chloro-2-(2-methylpropoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2-Isobutoxypyridine
OR959437-1G
APOSOR959437-1GEA
304
EUR
APOSOR959437-1G
3-Chloro-2-(2-methylpropoxy)pyridine 95%
3-Chloro-2-(2-methylpropoxy)pyridine
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 185,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21609702 CAS-Nummer: 1288989-54-7 |