2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR959446-1G
APOSOR959446-1GEA 1150 EUR
APOSOR959446-1G
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-ethanamine
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-ethanamine
Formel: C₇H₁₄N₂O
Molecular Weight: 142,199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13184501
CAS-Nummer: 54384-40-6