3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959479-1G
APOSOR959479-1GEA 806 EUR
APOSOR959479-1G
3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Molecular Weight: 158,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234198
CAS-Nummer: 89466-36-4