(2-methylpyridin-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959578-1G
APOSOR959578-1GEA
59.6
EUR
APOSOR959578-1G
(2-methylpyridin-3-yl)methanol 95%
(2-methylpyridin-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030820 CAS-Nummer: 56826-61-0 |