3-Indolylessigsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Indol-3-ylessigsäurehydrazid, Indol-3-essigsäurehydrazid
OR9596-5G
APOSOR9596-5GEA
59.6
EUR
APOSOR9596-5G
3-Indolylessigsäurehydrazid
3-Indolylessigsäurehydrazid
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189.22 g/mol Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005634 CAS-Nummer: 5448-47-5 EINECS: 226-672-7 |