6-Chloro-2-methoxyquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959637-1G
APOSOR959637-1GEA
0
EUR
APOSOR959637-1G
6-Chloro-2-methoxyquinoline 98%
6-Chloro-2-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22418817 CAS-Nummer: 1820686-71-2 |