3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959655-250MG
APOSOR959655-250MGEA 128 EUR
APOSOR959655-250MG
3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid 95+%
3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18086942
CAS-Nummer: 205114-14-3