2,5-Dimethoxypyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959686-1G
APOSOR959686-1GEA
641
EUR
APOSOR959686-1G
2,5-Dimethoxypyridin-3-amine 95%
2,5-Dimethoxypyridin-3-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038237 CAS-Nummer: 1211595-19-5 |