5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959712-1G
APOSOR959712-1GEA 451 EUR
APOSOR959712-1G
5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine 97%
5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine
Formel: C₆H₉BrN₂
Molecular Weight: 189,053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20681885
CAS-Nummer: 224429-98-5