N-(3-Formylpyridin-2-yl)acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959719-1G
APOSOR959719-1GEA
632
EUR
APOSOR959719-1G
N-(3-Formylpyridin-2-yl)acetamide 97%
N-(3-Formylpyridin-2-yl)acetamide
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17170608 CAS-Nummer: 54856-85-8 |