Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959742-1G
APOSOR959742-1GEA 364 EUR
APOSOR959742-1G
Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine 98%
Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 193,203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11054129
CAS-Nummer: 343569-94-8