N,N,3-Trimethylpyridine-2-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959756-1G
APOSOR959756-1GEA
299
EUR
APOSOR959756-1G
N,N,3-Trimethylpyridine-2-carboxamide 95%
N,N,3-Trimethylpyridine-2-carboxamide
Formel:
C₉H₁₂N₂O Molecular Weight: 164.204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20366305 CAS-Nummer: 1341499-43-1 |