1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
OR959785-1G
APOSOR959785-1GEA
128
EUR
APOSOR959785-1G
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697710 CAS-Nummer: 67310-56-9 |