Quinoline-4-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959786-1G
APOSOR959786-1GEA
250
EUR
APOSOR959786-1G
Quinoline-4-carboxamide 98%
Quinoline-4-carboxamide
Formel:
C₁₀H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672908 CAS-Nummer: 4363-95-5 |