N-Methylpyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959792-1G
APOSOR959792-1GEA
270
EUR
APOSOR959792-1G
N-Methylpyrimidin-4-amine 95%
N-Methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109,129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697837 CAS-Nummer: 22632-10-6 |