6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959809-1G
APOSOR959809-1GEA
290
EUR
APOSOR959809-1G
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690244 CAS-Nummer: 868755-53-7 |