2-Methoxy-4-phenylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959817-1G
APOSOR959817-1GEA
574
EUR
APOSOR959817-1G
2-Methoxy-4-phenylpyridine 96%
2-Methoxy-4-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044372 CAS-Nummer: 53698-46-7 |