2,5-Dimethyl-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959822-1G
APOSOR959822-1GEA
364
EUR
APOSOR959822-1G
2,5-Dimethyl-3-nitropyridine 98%
2,5-Dimethyl-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10574716 CAS-Nummer: 52381-06-3 |