N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methoxy-N-methylisobutyramide
OR959864-25G
APOSOR959864-25GEA
140
EUR
APOSOR959864-25G
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131.173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847606 CAS-Nummer: 113778-69-1 |