2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959902-1G
OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA
168
EUR
APOSOR959902-1G
APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11144672 CAS-Nummer: 147531-47-3 |