3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960080-1G
OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA
290
EUR
APOSOR960080-1G
APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205833 CAS-Nummer: 1375069-07-0 |