Methyl 4-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960153-1G
APOSOR960153-1GEA
364
EUR
APOSOR960153-1G
Methyl 4-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl 4-methylpiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13178892 CAS-Nummer: 892493-16-2 |