3-Formyl-5-methylbenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960245-1G
APOSOR960245-1GEA
632
EUR
APOSOR960245-1G
3-Formyl-5-methylbenzoic acid 96%
3-Formyl-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20645804 CAS-Nummer: 4481-27-0 |