2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960260-1G
APOSOR960260-1GEA
806
EUR
APOSOR960260-1G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-carboxylic acid 95%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21087314 CAS-Nummer: 1355216-85-1 |