Ethyl-4-methylenecyclohexanecarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-methylenecyclohexanecarboxylate
OR960267-1G
APOSOR960267-1GEA
21.9
EUR
APOSOR960267-1G
Ethyl-4-methylenecyclohexanecarboxylate 96%
Ethyl-4-methylenecyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12498694 CAS-Nummer: 145576-28-9 |