4-(Isopropylsulphanyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960283-1G
APOSOR960283-1GEA
502
EUR
APOSOR960283-1G
4-(Isopropylsulphanyl)benzaldehyde 98%
4-(Isopropylsulphanyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂OS Molecular Weight: 180,267 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18887933 CAS-Nummer: 84264-99-3 |