(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)(methyl)amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-N-methylmethanamine
OR960297-1G
APOSOR960297-1GEA
206
EUR
APOSOR960297-1G
(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)(methyl)amine 96%
(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)(methyl)amine
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06260669 CAS-Nummer: 613656-45-4 |