5-Chloro-1-methylindazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960303-1G
APOSOR960303-1GEA
435
EUR
APOSOR960303-1G
5-Chloro-1-methylindazole 98%
5-Chloro-1-methylindazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Molecular Weight: 166,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977519 CAS-Nummer: 1379091-92-5 |